Learn More
Folinic acid calcium, MedChemExpress
Código de producto. 16476266
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16476266 100 mg 100 miligramos
16441686 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16476266 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13664
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Folinic acid calcium (Leucovorin calcium) is a biological folic acid and is generally administered along with methotrexate (MTX) as a rescue agent to decrease MTX-induced toxicity.
Folinic acid calcium (Leucovorin calcium) is a biological folic acid and is generally administered along with methotrexate (MTX) as a rescue agent to decrease MTX-induced toxicity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Folinic acid calcium
Forma física Solid
CAS 1492-18-8
Color Amarillo claro
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H21CaN7O7
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo Leucovorin calcium Calcium folinate
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (97.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N[C@H](C([O-])=O)CCC([O-])=O)C(C=C1)=CC=C1NCC(N2C=O)CNC3=C2C(N=C(N)N3)=O.[Ca+2]
Peso molecular (g/mol) 511.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 511.5
Porcentaje de pureza 98.79%