Learn More
Foliglurax monohydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16466947
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16466947 5 mg 5 miligramos
16454228 10 mg 10 miligramos
16450567 50 mg 50 miligramos
16415176 100 mg 100 miligramos
16403006 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16466947 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY108703A
MedChemExpress Foliglurax monohydrochloride (PXT002331 monohydrochloride) is a highly selective and potent, brain-penetrant metabotropic glutamate receptor 4 positive allosteric modulator (mGluR4 PAM) , with an EC50 of 79 nM. Antiparkinsonian effect.
Foliglurax monohydrochloride (PXT002331 monohydrochloride) is a highly selective and potent, brain-penetrant metabotropic glutamate receptor 4 positive allosteric modulator (mGluR4 PAM) , with an EC50 of 79 nM. Antiparkinsonian effect.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Foliglurax monohydrochloride
CAS 2133294-96-7
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H24ClN3O3S
Cantidad 5 mg
Sinónimo PXT002331 (monohydrochloride)
Información de solubilidad H2O : 25 mg/mL (54.59 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 5 mg/mL (10.92 mM; Need ultrasonic)
SMILES O/N=C1C=C(C2=CC3=C(C=CS3)C=N2)OC4=CC=C(CCCN5CCOCC5)C=C\14.Cl
Peso molecular (g/mol) 457.97
Formula Weight (peso de la fórmula) 457.97
Porcentaje de pureza 98.93%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration