Learn More
Éster de ácido fólico NHS (gamma: alfa = 2:1), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Folic Acid NHS Ester |
| CAS | 153445-05-7 |
| Fórmula molecular | C23 H22 N8 O8 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H22N8O8/c24-23-29-19-18(21(36)30-23)27-13(10-26-19)9-25-12-3-1-11(2-4-12)20(35)28-14(22(37)38)5-8-17(34)39-31-15(32)6-7-16(31)33/h1-4,10,14,25H,5-9H2,(H,28,35)(H,37,38)(H3,24,26,29,30,36)/t14-/m0/s1 |
| SMILES | O=C1C2=NC(CNC3=CC=C(C(N[C@H](C(O)=O)CCC(ON4C(CCC4=O)=O)=O)=O)C=C3)=CNC2=NC(N)=N1 |
| Nombre IUPAC | Ácido (S)-2-(4-(((2-amino-4-oxo-4,8-dihidropteridin-6-il)metil)amino)benzamido)-5-((2,5-dioxopirrolidin-1-il)oxi)-5-oxopentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 538.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 538.16 |