Learn More
Hidrato de ácido fólico EP Impureza B (como sulfato), Mikromol™
Código de producto. 30457417
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30457417 4 x 25 mg 100 miligramos
30049329 100 mg 100 miligramos
30049220 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30457417 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0621.0200254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Hidrato de ácido fólico EP Impureza B (como sulfato), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5,6-Triaminopyrimidin-4(1H)-one Sulphate
CAS 39267-74-8
Nombres de analitos o componentes 2,5,6-Triaminopyrimidin-4(1H)-one Sulphate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C4 H7 N5 O . H2 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2,5,6-Triaminopyrimidin-4(1H)-one Sulphate, Folic Acid Imp. B (EP) as Sulphate, Folic Acid Hydrate Impurity B as Sulfate, Folic Acid Impurity B as Sulfate
Fórmula InChI InChI=1S/C4H7N5O.H2O4S/c5-1-2(6)8-4(7)9-3(1)10;1-5(2,3)4/h5H2,(H5,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)
Tipo de solución Neat
SMILES NC1=NC(=O)C(=C(N)N1)N.OS(=O)(=O)O
Nombre IUPAC ácido sulfúrico; 2,5,6-triamino-1H-pirimidina-4-ona
Peso molecular (g/mol) 239.21
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.0324 g/mol