Learn More
Hidrato de ácido fólico EP Impureza B (como sulfato), Mikromol™
Descripción
Hidrato de ácido fólico EP Impureza B (como sulfato)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,5,6-Triaminopyrimidin-4(1H)-one Sulphate |
| CAS | 39267-74-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 2,5,6-Triaminopyrimidin-4(1H)-one Sulphate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C4 H7 N5 O . H2 O4 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2,5,6-Triaminopyrimidin-4(1H)-one Sulphate, Folic Acid Imp. B (EP) as Sulphate, Folic Acid Hydrate Impurity B as Sulfate, Folic Acid Impurity B as Sulfate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7N5O.H2O4S/c5-1-2(6)8-4(7)9-3(1)10;1-5(2,3)4/h5H2,(H5,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4) |
| SMILES | NC1=NC(=O)C(=C(N)N1)N.OS(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido sulfúrico; 2,5,6-triamino-1H-pirimidina-4-ona |
| Mostrar más |