Learn More
Ácido fólico, Fisher BioReagents
Código de producto. 11443074
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
100 g
Envase:
Vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11443074 5 g Vidrio ámbar 5 g
11423074 10 g Vidrio ámbar 10 g
11433074 25 g Vidrio ámbar 25 g
10637165 100 g Vidrio ámbar 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11443074 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP25195
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
El ácido fólico se utiliza en el cultivo celular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59-30-3
Fórmula molecular C19H19N7O6
Peso molecular (g/mol) 441.404
Clave InChI OVBPIULPVIDEAO-LBPRGKRZSA-N
Sinónimo folic acid, folate, pteroylglutamic acid, vitamin m, folacin, folacid, pteglu, vitamin b9, folvite, pteroyl-l-glutamic acid
PubChem CID 6037
ChEBI CHEBI:27470
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-[[4-[(2-amino-4-oxo-1H-pteridin-6-il)metilamino]benzoil]amino]pentanedioico
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O)NCC2=CN=C3C(=N2)C(=O)N=C(N3)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Folic Acid
Punto de fusión 250°C
Color Amarillo a naranja
Densidad 1.59g/cm³
pH 4.0 to 4.8
Residuos de ignición 0.3% max.
Pérdida por secado 8.5% max.
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥95.0 %
Envase Vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 4248
Formula Weight (peso de la fórmula) 441.39
Porcentaje de pureza 95.0% min.
Forma física Polvo/Sólido