Learn More
Dihidrato de ácido fólico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Folic Acid Dihydrate |
| CAS | 75708-92-8 |
| Fórmula molecular | C19H19N7O6 . 2(H2O) |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | L-Glutamic acid, N-[4-[[(2-amino-3,4-dihydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]-, hydrate (1:2), L-Glutamic acid, N-[4-[[(2-amino-1,4-dihydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]-, dihydrate (9CI), Folic acid dihydrate, N-[4-[[(2-Amino-1,4-dihydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]-L-glutamic acid dihydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H19N7O6.2H2O/c20-19-25-15-14(17(30)26-19)23-11(8-22-15)7-21-10-3-1-9(2-4-10)16(29)24-12(18(31)32)5-6-13(27)28;;/h1-4,8,12,21H,5-7H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H3,20,22,25,26,30);2*1H2/t12-;;/m0../s1 |
| SMILES | O.O.NC1=NC(=O)c2nc(CNc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)cnc2N1 |
| Peso molecular (g/mol) | 477.4 |