Learn More
Ácido fólico, cristalino, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15443539
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15443539 25 g 25 g
15453539 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15443539 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60833.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 59-30-3 | C19H19N7O6 | 441.404 g/mol
Vitamin B9. A B-complex vitamin necessary for the body to produce red blood cellsFolic acid acts as a vitamin (hematopoietic), a nutritional supplement and dietary requirement for poultry. It also plays an important role in the formation of S-adenosyl methionine and in the synthesis and repair of DNA and RNA. Further, it serves as an essential vitamin for erythropoiesis. It is also employed in the treatment of methanol poisoning. In addition to this, it is used in the treatment and prevention of folate deficiencies and megaloblastic anemia.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Vitamina B9. Una vitamina del complejo B necesaria para que el cuerpo produzca glóbulos rojos. El ácido fólico actúa como una vitamina (hematopoyética), un suplemento nutricional y un requisito dietético para las aves de corral. También desempeña un papel importante en la formación de la S-adenosil metionina, así como en la síntesis y reparación del ADN y el ARN. Además, sirve como una vitamina esencial para la eritropoyesis. También se emplea en el tratamiento del envenenamiento por metanol. Además, se utiliza en el tratamiento y la prevención de las deficiencias de folato y la anemia megaloblástica.
Solubilidad
Soluble en hidróxido sódico, ácido acético, fenol, piridina, hidróxidos alcalinos, carbonatos, ácido clorhídrico diluido en caliente y ácido sulfúrico. Ligeramente soluble en agua, metanol, etanol y butanol. Insoluble en acetona, cloroformo, éter y benceno.
Notas
Sensible a la luz y al calor. Incompatible con iones metálicos pesados, agentes oxidantes fuertes y agentes reductores fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59-30-3
Fórmula molecular C19H19N7O6
Peso molecular (g/mol) 441.404
Número MDL MFCD00079305
Clave InChI OVBPIULPVIDEAO-LBPRGKRZSA-N
Sinónimo folic acid, folate, pteroylglutamic acid, vitamin m, folacin, folacid, pteglu, vitamin b9, folvite, pteroyl-l-glutamic acid
PubChem CID 6037
ChEBI CHEBI:27470
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-[[4-[(2-amino-4-oxo-1H-pteridin-6-il)metilamino]benzoil]amino]pentanedioico
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O)NCC2=CN=C3C(=N2)C(=O)N=C(N3)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Folic acid
Color Amarillo a naranja
Cantidad 25 g
Beilstein 100781
Índice Merck 14,4221
Información de solubilidad Soluble in sodium hydroxide,acetic acid,phenol,pyridine,alkali hydroxides,carbonates,hot dilute hydrochloric acid and sulfuric acid. Slightly soluble in water,methanol,ethanol and butanol. Insoluble in acetone,chloroform,ether and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 441.41
Forma física cristalino/a/s