Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido fólico, 97 %, puro
Código de producto. 10563001 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
250 GR
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10563001 10 g Frasco de vidrio 10 g
10398680 50 g Frasco de vidrio 50 g
10752485 250 g Frasco de vidrio 250 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10563001 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 216630100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 59-30-3 | C19H19N7O6 | 441.4 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59-30-3
Fórmula molecular C19H19N7O6
Peso molecular (g/mol) 441.4
Número MDL MFCD00079305
Clave InChI OVBPIULPVIDEAO-LBPRGKRZSA-N
Sinónimo folic acid, folate, pteroylglutamic acid, vitamin m, folacin, folacid, pteglu, vitamin b9, folvite, pteroyl-l-glutamic acid
PubChem CID 6037
ChEBI CHEBI:27470
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-[[4-[(2-amino-4-oxo-1H-pteridin-6-il)metilamino]benzoil]amino]pentanedioico
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O)NCC2=CN=C3C(=N2)C(=O)N=C(N3)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Folic acid
Nombre de nota Pure
Punto de fusión 250.0°C
Color Amarillo a naranja
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Índice Merck 15, 4248
Condición de rotación específica + 20.00 (20.00°C c=1,0.1N NaOH)
Rotación específica + 20.00
Información de solubilidad Solubility in water: 1.6mg/l (25°C). Other solubilities: soluble to about 1% in boiling water,soluble in diluted acids and alkalis,soluble in hot diluted hcl and h2so4,relatively soluble in acetic acid,phenol,pyridin,of alkali hydroxides and ca
Formula Weight (peso de la fórmula) 441.4
Porcentaje de pureza 97%
Grado Pure
Forma física Polvo cristalino