Learn More
Ácido fólico, ≥ 95%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11448080 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11448080 5 g
11458080 10 g
11468080 25 g
11478080 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11448080 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210172505
CAS 59-30-3
Fórmula molecular C19H19N7O6
Peso molecular (g/mol) 441.404
Clave InChI OVBPIULPVIDEAO-LBPRGKRZSA-N
Sinónimo folic acid, folate, pteroylglutamic acid, vitamin m, folacin, folacid, pteglu, vitamin b9, folvite, pteroyl-l-glutamic acid
PubChem CID 6037
ChEBI CHEBI:27470
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-[[4-[(2-amino-4-oxo-1H-pteridin-6-il)metilamino]benzoil]amino]pentanedioico
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O)NCC2=CN=C3C(=N2)C(=O)N=C(N3)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Folic acid
Color Amarillo a naranja
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥95%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 441.4
Forma física Powder