Learn More
Ácido fólico, ≥ 95%, grado reactivo de cultivo celular, MP Biomedicals™
Produktkod. 11445162 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
5 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Cantidad
11445162 100 g
11425162 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11445162 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219466580
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Kemiska identifierare
CAS 59-30-3
Fórmula molecular C19H19N7O6
Peso molecular (g/mol) 441.40
Clave InChI OVBPIULPVIDEAO-LBPRGKRZSA-N
Sinónimo folic acid, folate, pteroylglutamic acid, vitamin m, folacin, folacid, pteglu, vitamin b9, folvite, pteroyl-l-glutamic acid
PubChem CID 6037
ChEBI CHEBI:27470
Specifikationer
Cantidad 100 g
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.