Learn More
Ácido fólico, ≥ 95%, grado reactivo de cultivo celular, MP Biomedicals™
Código de producto. 11425162 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11425162 5 g
11445162 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11425162 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219466505
CAS 59-30-3
Fórmula molecular C19H19N7O6
Peso molecular (g/mol) 441.40
Clave InChI OVBPIULPVIDEAO-LBPRGKRZSA-N
Sinónimo folic acid, folate, pteroylglutamic acid, vitamin m, folacin, folacid, pteglu, vitamin b9, folvite, pteroyl-l-glutamic acid
PubChem CID 6037
ChEBI CHEBI:27470
Especificaciones
Cantidad 5 g