Learn More
Folic Acid, ≥95%
Código de producto. 11435162 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Código de producto. Cantidad
11435162 25 g
1 options
Código de producto. 11435162
Marca: MP Biomedicals 0219466525
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Folic Acid
CAS 59-30-3
Color Amarillo a naranja
Fórmula molecular C19H19N7O6
Cantidad 25 g
Sinónimo folic acid, folate, pteroylglutamic acid, vitamin m, folacin, folacid, pteglu, vitamin b9, folvite, pteroyl-l-glutamic acid
Clave InChI OVBPIULPVIDEAO-LBPRGKRZSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O)NCC2=CN=C3C(=N2)C(=O)N=C(N3)N
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-[[4-[(2-amino-4-oxo-1H-pteridin-6-il)metilamino]benzoil]amino]pentanedioico
Peso molecular (g/mol) 441.404
PubChem CID 6037
ChEBI CHEBI:27470
Formula Weight (peso de la fórmula) 441.4
Porcentaje de pureza ≥95%
Forma física Powder