Learn More
Slice™ Cuchilla de uso general plegable
Código de producto. 16473639
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro/Naranja
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
16473639 Negro/Naranja cada uno
1 options
Código de producto. 16473639 Proveedor Slice™ N.º de proveedor 10562
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.25€
    53.87€ / paquete de 1
    Ahorro 8.38€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
La cuchilla de uso general plegable Slice™ es una cuchilla de alta resistencia con hoja finger-friendly™ que es segura al tacto y corta de una forma eficaz.
  • La cuchilla de alta resistencia combina resistencia y seguridad
  • Cuenta con un molido finger-friendly™ exclusivo para Slice™, lo que implica que es segura al tacto mientras sigue cortando materiales de forma eficaz.
  • Cómodo gancho para los dedos para realizar cortes seguros y controlados
  • Cambio de hoja sin herramienta
  • Bloqueo de liberación rápida
  • Incluye un clip para el cinturón
  • Se suministra con una hoja de seguridad de punta redondeada, pero es compatible con una hoja de punta puntiaguda opcional.
  • Las hojas son químicamente inertes, no magnéticas, no conductoras y nunca se oxidan.
  • Tipo de hoja instalada: Punta redondeada
  • Mango metálico duradero
  • Diseño ambidiestro
  • Menos cambios de hoja reducen las lesiones y los costes
  • Hoja sin chispas, no conductiva y no magnética
  • La hoja químicamente inerte nunca se oxida
  • Hoja sin aceite ni lubricante
  • Hoja de óxido de circonio 100%
  • Cuchillas compatibles: 10526, 10528
  • Cambio de hoja sin herramienta
Especificaciones
Tipo de producto Cuchilla de uso general
Para utilizar con (equipo) Hoja 10526, 10528
Longitud (imperial) 4,33 in
Longitud (métrico) 110 mm
Material Acero al carbono, aluminio, poliamida, acero inoxidable y óxido de circonio
Color Negro/Naranja
Para utilizar con (aplicación) Corte industrial
Incluye 1 hoja 10526 de cerámica de punta redondeada
N.° por paquete 1 unidad
Peso (imperial) 5,91 oz
Peso (métrico) 167,5 g
Anchura (imperial) 1,30 in
Anchura (métrico) 33 mm