Learn More
MULTIROIR Carro plegable
Código de producto. 17256850
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad portante (métrico):
250/300 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad portante (métrico) Tamaño de la unidad
17256850 250/300 kg cada uno
1 options
Código de producto. 17256850 Proveedor MULTIROIR N.º de proveedor 65022
Impulsa tu investigación en energías renovables
Usar código promocional 28029
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Carro plegable
  • Parte superior de PP reforzada, 35 mm de grosor
  • Ruedas silenciosas diám. 100 mm
  • 2 ruedas fijas y 2 ruedas giratorias con freno
  • Capacidad de carga 250/300 kg
  • Modelo pequeño ideal para recipientes de 600 x 400 europeos
  • Se suministra desmontado, montaje fácil
Especificaciones
Capacidad portante (métrico) 250/300 kg
Color Negro
Dimensiones (L x An) 74 x 50 cm
Para utilizar con (aplicación) Transporte todo tipo de productos
Para utilizar con (equipo) Para recipientes de 600 x 400 Europa
Peso (métrico) 250 kg