Descripción
- Compatible con tubos de ensayo de 5-30 ml
- Las gradillas de polipropileno se suministran planas en una sola pieza
- Fácil de montar, simplemente hay que plegar y encajar
- Su diseño abierto permite incubar las muestras a la misma temperatura
- El diseño de la gradilla está optimizado para la estabilidad del tubo
- Se puede utilizar en baños de agua
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Gradilla de tubos Fold and Snap |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Blanco |
| Admite | Tubos (5 a 30 mL) |
| Material | Polipropileno |
| Posiciones | 60 |
| Forma | Esquinas redondeadas rectangulares |
| Apilables | N.º |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Soporte para tubos de ensayo |
| Mostrar más |