Learn More
Heathrow Scientific™ Gradillas de tubos Fold and Snap
Código de producto. 16223812 Tienda Heathrow Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Posiciones:
40
60
90
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Posiciones Color Tamaño de la unidad
16223812 40 Azul cada uno
16233812 40 Rojo cada uno
16243812 40 Blanco cada uno
16253812 40 Amarillo cada uno
16203822 60 Azul cada uno
16213822 60 Rojo cada uno
16223822 60 Blanco cada uno
16263812 90 Azul cada uno
16273812 90 Rojo cada uno
16283812 90 Blanco cada uno
16293812 90 Amarillo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 16223812 Proveedor Heathrow Scientific™ N.º de proveedor HS243071B
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Los soportes para tubos plegables y a presión son una solución económica y duradera para almacenar tubos de ensayo.
  • Compatible con tubos de ensayo de 5-30 ml
  • Las gradillas de polipropileno se suministran planas en una sola pieza
  • Fácil de montar, simplemente hay que plegar y encajar
  • Su diseño abierto permite incubar las muestras a la misma temperatura
  • El diseño de la gradilla está optimizado para la estabilidad del tubo
  • Se puede utilizar en baños de agua
  • Esterilizable en autoclave
Specifications
Descripción Gradilla de tubos Fold and Snap
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Azul
Admite Tubos (5 a 30 mL)
Material Polipropileno
Posiciones 40
Forma Esquinas redondeadas rectangulares
Apilables N.º
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Soporte para tubos de ensayo
N.º por caja 50/caja
N.° por paquete 1 unidad
Tamaño 9,8 x 4,2 x 2,8 pulg
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 9,8 x 4,2 x 2,8 pulg
Longitud (métrico) 24,9 cm
Longitud (imperial) 9,8 in
Anchura (imperial) 4,2 in
Altura (imperial) 2,8 in
Diámetro del pocillo (métrico) 20 mm
Peso (imperial) 0,35 lb
Tipo de producto Gradilla de tubos
Estantes 3 niveles
Altura (métrico) 7,2 cm
matriz, red, conjunto 4 x 10
Anchura (métrico) 10,8 cm