Learn More
Heathrow Scientific™ Gradilla para tubos plegable y a presión, 60 pocillos
Tienda Heathrow Scientific Productos
Descripción
- Tubos de 5-15 ml, 60 pocillos (pocillos de 16 mm de diámetro)
- Las gradillas de polipropileno se suministran planas en una sola pieza
- Se puede utilizar en baños de agua
- Su diseño de concepto abierto permite incubar las muestras a la misma temperatura
- El diseño de la gradilla es óptimo para la estabilidad del tubo
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Gradilla de tubos Fold and Snap |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Amarillo |
| Admite | Tubos |
| Material | Polipropileno |
| Posiciones | 1 |
| Forma | Rectangulares |
| Apilables | Sí, cuando está vacía |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Tubos |
| Mostrar más |