Learn More
Folcisteína, TRC
Código de producto. 30388918
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30388918 1 g
30400910 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30388918 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF6802001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8064-47-9
Fórmula molecular C19H19N7O6 . C6H9NO3S
Peso molecular (g/mol) 616.61
Sinónimo N-[4-[[(2-Amino-3,4-dihydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]-L-Glutamic Acid Mixture With (4R)-3-Acetyl-4-thiazolidinecarboxylic Acid, N-[4-[[(2-Amino-1,4-dihydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]-L-Glutamic acid Mixture With (R)-3-Acetyl-4-thiazolidinecarboxylic Acid, Ergostim, FOP, Folcysteine FOP
Nombre IUPAC (2-amino-4-oxo-4,8-dihidropterdina-6-il)metil)amino)benzoilo)-L-ácido glutámico y (R)-3-acetiltiolidina-4-carboxílico
SMILES O=C(N1[C@H](C(O)=O)CSC1)C.O=C2C3=NC(CNC4=CC=C(C(N[C@H](C(O)=O)CCC(O)=O)=O)C=C4)=CNC3=NC(N)=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Folcysteine
Fórmula InChI InChI=1S/C19H19N7O6.C6H9NO3S/c20-19-25-15-14(17(30)26-19)23-11(8-22-15)7-21-10-3-1-9(2-4-10)16(29)24-12(18(31)32)5-6-13(27)28;1-4(8)7-3-11-2-5(7)6(9)10/h1-4,8,12,21H,5-7H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H3,20,22,25,26,30);5H,2-3H2,1H3,(H,9,10)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 616.17