Learn More
Folcisteine, MedChemExpress
Código de producto. 16451606
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
16451606 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 16451606 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112107
MedChemExpress Folcisteine is a plant growth regulator.
Folcisteine is a plant growth regulator.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Folcisteine
Forma física Solid
CAS 5025-82-1
Color Blanco
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H9NO3S
Sinónimo 3-Acetylthiazolidine-4-carboxylic acid
Información de solubilidad DMSO : ≥ 160 mg/mL (913.19 mM)
SMILES O=C(C1N(C(C)=O)CSC1)O
Peso molecular (g/mol) 175.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.21
Porcentaje de pureza 98.03%