Learn More
Velp Scientifica™ Incubadora refrigerada FOC 120I Connect
El termostato refrigerado Clase A+ garantiza una excelente conectividad y un alto rendimiento en el control de temperatura con un sistema de ajuste automático. El modelo 120I dispone de una puerta interior transparente para la observación de muestras sin riesgo de fluctuaciones de temperatura.
Marca: Velp Scientifica™ F10400541
1867.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22996" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 33.00000kg
Descripción
Regulación y estabilidad térmicas
- El sistema de termorregulación Auto-Tuning garantiza homogeneidad y estabilidad térmicas óptimas (±0,5 °C)
- Temperatura de incubación seleccionable e intervalo de trabajo de 3 °C a 50 °C
- Temperatura uniforme gracias a la tecnología de ventilación VELP
- Sistema de refrigeración respetuoso con el medioambiente con una tasa de energía de clase A+
- Costes de funcionamiento bajos
Fiable y fácil de controlar
- Interfaz digital intuitiva, con tres teclas para facilitar la configuración del instrumento
- Admite hasta 2 sistemas de respirómetros VELP (2 sistemas de sensor DBO 6 o 1 sistema de sensor DBO 10)
- Tomas internas para alimentar dispositivos
- Monitorización constante conforme a GLP (buenas prácticas de laboratorio)
- Tiempo de registro ajustable (en caso de conexión a VELP Ermes y TempSoft™)
- TempSoft™ opcional incorpora umbrales de alarma alto/bajo
- Calibración rápida y sencilla
- Volumen total de 120 litros
Monitor con Velp Ermes
- Reduzca las tareas manuales diarias y las operaciones repetitivas con el control en tiempo real de FOC Connect desde cualquier lugar
- El registro de datos e información sobre el instrumento están disponibles para mejorar la productividad y reproducibilidad
- Las notificaciones y alertas inmediatas permitirán a los usuarios estar siempre informados sobre el estado de su análisis
- Aproveche las actualizaciones de software y la asistencia ad hoc inmediata, sin necesidad de consultar con técnicos especializados
Control mediante el software TEMPSoft™
- Controle hasta 10 FOC Connect a la vez
- Establezca rampas de trabajo (tiempos y temperaturas distintas) y el punto de ajuste deseado
- Supervise la temperatura interna con un gráfico específico
- Exporte datos a varios formatos
- Almacene datos de pruebas de conformidad con GLP (buenas prácticas de laboratorio)
Especificaciones
10 kg | |
Blanco | |
109 l | |
Sin iluminación | |
Ninguno | |
De 3 °C a 50 °C | |
Transparente (interior) | |
2 | |
±0,5 °C | |
±0,5 °C | |
550 x 540 x 912 mm | |
912 mm | |
21,7 in | |
330 mm | |
36 kg | |
230 V |
Declaración de conformidad CE | |
No esterilizable en autoclave | |
Plástico | |
3 | |
UE, Reino Unido opcional | |
Digital, 3 dígitos | |
metálica | |
No | |
±0,5 °C | |
25 meses | |
36 in | |
760 mm | |
550 mm | |
79,4 lb | |
230 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |