Learn More
Gibco™ Agente antiespumante irradiado libre de origen animal FoamAway™
Código de producto. 10478853
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 bolsa
2.5 L in a 5 L Bag
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10478853 1 bolsa cada uno
15762496 2.5 L in a 5 L Bag 2.50 litro
10175604 2.5 L in a 5 L Bag cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10478853 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A1036902
Agente antiespumante irradiado libre de origen animal FoamAway™
FoamAway™ es un agente antiespumante irradiado y libre de origen animal listo para su uso; se ha diseñado para ofrecer un alto rendimiento y comodidad a la hora de impedir que se forme espuma en su sistema de cultivo celular. Está prediluido, preesterilizado y envasado para conectarse directamente a su biorreactor sin necesidad de procesamiento adicional.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Clasificación Libre de material de origen animal
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente. Agite bien antes de usar. No filtrar.
Tipo de cultivo Cultivos celulares en suspensión
Para utilizar con (aplicación) Cultivo celular
Línea de productos Gibco
Tipo de producto Agente antiespumante
Indicador de rojo de fenol Sin rojo fenol
Cantidad 1 bolsa
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Esterilidad Estéril
Volumen (métrico) 500 ml
Formulario Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.