Descripción
FoamAway™ Irradiated AOF is a ready-to-use antifoaming agent designed to offer high performance and convenience in combating foam in your cell culture system. It is prediluted, presterilized, and packaged to connect directly to your bioreactor with no further processing required.
Especificaciones
Especificaciones
| Clasificación | Libre de material de origen animal |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. Agite bien antes de usar. No filtrar. |
| Tipo de cultivo | Cultivos celulares en suspensión |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo celular |
| Línea de productos | Gibco |
| Tipo de producto | Agente antiespumante |
| Indicador de rojo de fenol | Sin rojo fenol |
| Cantidad | 2.5 L in a 5 L Bag |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Esterilidad | Estéril con filtro |
| Mostrar más |
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.