Learn More
OHAUS™ Gradilla para tubos de ensayo de espuma
Código de producto. 15752659 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
15 tubos de 50 mL
Tubos de 10 mm
Tubos de 12 mm
Tubos de 13 mm
Tubos de 16 mm
Tubos de 25 mm
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Gris
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite Color Tamaño de la unidad
15752659 Tubos de 25 mm Blanco cada uno
15702659 Tubos de 10 mm Gris cada uno
15712659 Tubos de 12 mm Azul cada uno
15722659 Tubos de 13 mm Amarillo cada uno
15732659 Tubos de 16 mm Verde cada uno
15742659 15 tubos de 50 mL Rojo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15752659 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 30400243
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.00€
    37.88€ / paquete de 1
    Ahorro 14.12€
    27% Descuento
En stock
Gradilla para tubos de ensayo de espuma OHAUS™ diseñada para sujetar los tubos en su lugar de forma segura.
  • Construido de espuma
  • Para usar con tubos de varios tamaños
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Admite Tubos de 25 mm
Tamaño del tubo 25 mm
Tipo de producto Rack para tubos de ensayo
Material Espuma
Dimensiones (L x An) 140 x 241 mm
Color Blanco
Descripción Rack de tubos 25 mm (blanco)
N.º de posiciones 28