Descripción
- Construido de espuma
- Para usar con tubos de varios tamaños
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | Tubos de 12 mm |
| Tamaño del tubo | 12 mm |
| Tipo de producto | Rack para tubos de ensayo |
| Material | Espuma |
| Dimensiones (L x An) | 140 x 241 mm |
| Color | Azul |
| Descripción | Gradilla de tubos 12 mm, azul |
| N.º de posiciones | 50 |