Learn More
Brady™ Cinta de montaje de espuma
Código de producto. 16531350 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
32,92 m x 25 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
16531350 32,92 m x 25 mm cada uno
1 options
Código de producto. 16531350 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 019811
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.95€
    68.79€ / paquete de 1
    Ahorro 1.16€
    1% Descuento
En stock
La cinta de espuma de doble cara B-156 para interiores/exteriores está recubierta en ambos lados con adhesivo de caucho sintético de alta adherencia y alto corte, y se adhiere bien incluso a las superficies irregulares más ásperas.
  • La temperatura mínima de aplicación es de 10 °C y el intervalo de servicio es de 10 °C a 82 °C
  • Adhesivo de caucho sintético permanente
Especificaciones
Tipo de producto Cinta de montaje autoadhesiva
Color Blanco
Material Polietileno
Dimensiones (L x An) 32,92 m x 25 mm