Learn More
Abnova™ FNBP3 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)
Código de producto. 16108286
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μl
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16108286 100 μl 100 microlitros
1 options
Código de producto. 16108286 Proveedor Abnova™ N.º de proveedor H00055660T01.100uL
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Human overexpression lysate
Especificaciones
Línea de células 293T
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Descripción FNBP3 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
N.º de referencia del gen BC027178
Peso molecular Theoretical M.W. 23.76kDa
Plásmido pCMV-FNBP3 full-length
Pruebas de control de calidad Transient overexpression cell lysate was tested with anti-FNBP3 antibody (Mfr. No. H00055660-B01) by Western Blot.
Cantidad 100 μl
Tampón de almacenamiento Tampón de muestra 1X (Tris-HCl 50 mM, SDS al 2 %, glicerol al 10 %, 2-mercaptoetanol 300 mM, azul de bromofenol al 0,01 %)
Especie del huésped Human
Contenido y almacenamiento Almacenar a -80°C. Dividir para evitar repetir la congelación y descongelación.