Learn More
Abnova™ Sonda FISH de división FN1
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a 4 °C en la oscuridad. |
| Descripción | Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 125 ul para cada 100 ul de sonda FISH |
| Formato | Tubo |
| Para utilizar con (aplicación) | FISH-Ce |
| ID de gen (Entrez) | 2335 |
| Incluye | Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 125 ul para cada 100 ul de sonda FISH |
| Cantidad | 100 μl |
| Objetivo | Humano |
| Formulario | Líquido |