Learn More
FN-1501, MedChemExpress
Código de producto. 16497147
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497147 5 mg 5 miligramos
16475316 100 mg 100 miligramos
16464428 10 mg 10 miligramos
16410747 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16497147 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111361
MedChemExpress FN-1501 is a potent inhibitor of FLT3 and CDK, with IC50s of 2.47, 0.85, 1.96, and 0.28 nM for CDK2/cyclin A, CDK4/cyclin D1, CDK6/cyclin D1 and FLT3, respectively. FN-1501 has anticancer activity.
FN-1501 is a potent inhibitor of FLT3 and CDK, with IC50s of 2.47, 0.85, 1.96, and 0.28 nM for CDK2/cyclin A, CDK4/cyclin D1, CDK6/cyclin D1 and FLT3, respectively. FN-1501 has anticancer activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material FN-1501
Forma física Solid
CAS 1429515-59-2
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H25N9O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (115.88 mM)
SMILES O=C(C1=NNC=C1NC2=NC=NC3=C2C=CN3)NC4=CC=C(CN5CCN(C)CC5)C=C4
Peso molecular (g/mol) 431.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 431.49
Porcentaje de pureza 99.71%