Learn More
MedChemExpress FMRF
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 99.08% |
| CAS | 74012-06-9 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Peso molecular | 599.74 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 25 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (166.74 mM∣Need ultrasonic) |