Learn More
MedChemExpress Fmoc-Val-Cit-PAB-PNP
Código de producto. 16463967
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16463967 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16463967 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY41189
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress Fmoc-Val-Cit-PAB-PNP is a cleavable ADC linker used in the synthesis of antibody-drug conjugates (ADCs).
Especificaciones
Pureza 95.87%
CAS 863971-53-3
Contenido y almacenamiento -20°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Peso molecular 766.8 g/mol
Tipo de producto Linker
Cantidad 50 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad DMSO : ≥ 40 mg/mL (52.16 mM)