Learn More
Fmoc-Val-Cit-PAB-MMAE, MedChemExpress
Descripción
Fmoc-Val-Cit-PAB-MMAE consists the ADCs linker (Fmoc-Val-Cit-PAB) and potent tubulin inhibitor (MMAE). Fmoc-Val-Cit-PAB-MMAE is a drug-linker conjugate for ADC.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fmoc-Val-Cit-PAB-MMAE |
| CAS | 1350456-56-2 |
| Color | White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C73H104N10O14 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 30 mg/mL (22.29 mM) |
| SMILES | O=C(N[C@@H](C(C)C)C(N[C@@H](CCCNC(N)=O)C(NC1=CC=C(COC(N(C)[C@@H](C(C)C)C(N[C@@H](C(C)C)C(N(C)[C@]([C@@H](C)CC)([H])[C@H](OC)CC(N(CCC2)[C@]2([H])[C@H](OC)[C@@H](C)C(N[C@H](C)[C@H](C3=CC=CC=C3)O)=O)=O)=O)=O)=O)C=C1)=O)=O)OCC4C5=CC=CC=C5C6=CC=CC=C46 |
| Peso molecular (g/mol) | 1345.67 |
| Cantidad | 10 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1345.67 |
| Mostrar más |