Learn More
MedChemExpress Fmoc-Val-Cit-PAB
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 96.87% |
| CAS | 159858-22-7 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Peso molecular | 601.69 g/mol |
| Tipo de producto | Linker |
| Cantidad | 500 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : 83.33 mg/mL (138.49 mM∣Need ultrasonic) |