Learn More
Sal sódica de Fmoc-tyr(2-cltrt)-oh, TRC
Código de producto. 30396883
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30396883 250 mg 250 miligramos
30391518 100 mg 100 miligramos
30392379 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30396883 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF679930250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fmoc-tyr(2-cltrt)-oh Sodium Salt
Nombres de analitos o componentes Fmoc-tyr(2-cltrt)-oh Sodium Salt
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C43 H33 Cl N Na O5
Sinónimo Sodium (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(4-((2-chlorophenyl)diphenylmethoxy)phenyl)propanoate
Fórmula InChI InChI=1S/C43H34ClNO5.Na/c44-39-22-12-11-21-38(39)43(30-13-3-1-4-14-30,31-15-5-2-6-16-31)50-32-25-23-29(24-26-32)27-40(41(46)47)45-42(48)49-28-37-35-19-9-7-17-33(35)34-18-8-10-20-36(34)37;/h1-26,37,40H,27-28H2,(H,45,48)(H,46,47);/q;+1/p-1/t40-;/m0./s1
Tipo de solución Neat
SMILES [Na]OC(=O)[C@H](Cc1ccc(OC(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4Cl)cc1)NC(=O)OCC5c6ccccc6c7ccccc57
Nombre IUPAC [(2S)-3-[4-[(2-clorofenil)-difenilmetoxi]fenil]-2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)propanoil]oxisodio
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 702.169
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 701.194