Learn More
MedChemExpress Fmoc-Thr[GalNAc(Ac)3-α-D]-OH
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 97.72% |
| CAS | 116783-35-8 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Peso molecular | 670.66 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 100 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Sinónimo | Fmoc-Thr(Ac3AcNH-α-Gal)-OH |