Learn More
Fmoc-t-butil-L-alanina, TRC
Código de producto. 30008195
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008195 5 g 5 g
30009362 250 mg 250 miligramos
30007979 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008195 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF6210705G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 139551-74-9
Fórmula molecular C22 H25 N O4
Peso molecular (g/mol) 367.44
Sinónimo Fmoc-neopentylglycine, (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-4,4-dimethylpentanoic Acid, Fmoc-Ala(tBu)-OH, N-(9-Fluorenylmethyloxycarbonyl)-neopentylglycine
Nombre IUPAC (2S)-2-(9H-flúor-9-ilmetoxicarbonilamino)-4,4-dimetil-pentanoico
SMILES CC(C)(C)C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fmoc-t-butyl-L-alanine
Fórmula InChI InChI=1S/C22H25NO4/c1-22(2,3)12-19(20(24)25)23-21(26)27-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,23,26)(H,24,25)/t19-/m0/s1
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.1784