Learn More
Fmoc-Ser(TBDMS)-OH, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fmoc-Ser(TBDMS)-OH |
| CAS | 146346-81-8 |
| Fórmula molecular | C24 H31 N O5 Si |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H31NO5Si/c1-24(2,3)31(4,5)30-15-21(22(26)27)25-23(28)29-14-20-18-12-8-6-10-16(18)17-11-7-9-13-19(17)20/h6-13,20-21H,14-15H2,1-5H3,(H,25,28)(H,26,27)/t21-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)[Si](C)(C)OC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-3-[terc-butil(dimetil)silil]oxi-2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 441.592 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 441.197 |