Learn More
Fmoc-Ser(O-α-D-GalNAc(OAc)3)-OH, MedChemExpress
Código de producto. 16480277
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16480277 50 mg 50 miligramos
16476637 5 mg 5 miligramos
16474946 100 mg 100 miligramos
16473918 10 mg 10 miligramos
16472906 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16480277 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY104004
MedChemExpress Fmoc-Ser(O-α-D-GalNAc(OAc)3)-OH is a drug for cancer.
Fmoc-Ser(O-α-D-GalNAc(OAc)3)-OH is a drug for cancer.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fmoc-Ser(O-α-D-GalNAc(OAc)3)-OH
CAS 120173-57-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H36N2O13
Cantidad 50 mg
Sinónimo Fmoc-Ser-(GalNAc(Ac)3-alpha-D)-OH Fmoc-Ser[GalNAc(Ac)3-α-D]-OH Fmoc-Ser(Ac3AcNH-α-Gal)-OH
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (152.29 mM)
SMILES O=C(N[C@H](C(O)=O)CO[C@@H](O[C@H](COC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O)[C@@H]1NC(C)=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Peso molecular (g/mol) 656.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 656.63
Porcentaje de pureza 98.06%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death