Learn More
Ácido Fmoc-(R)-3-amino-4-(4-metilfenil)butanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fmoc-(R)-3-amino-4-(4-methylphenyl)butanoic acid |
| CAS | 269398-86-9 |
| Fórmula molecular | C26 H25 N O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (Fmoc-(R)-3-Amino-4-(4-Methylphenyl)Butyric Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H25NO4/c1-17-10-12-18(13-11-17)14-19(15-25(28)29)27-26(30)31-16-24-22-8-4-2-6-20(22)21-7-3-5-9-23(21)24/h2-13,19,24H,14-16H2,1H3,(H,27,30)(H,28,29)/t19-/m1/s1 |
| SMILES | Cc1ccc(C[C@H](CC(=O)O)NC(=O)OCC2c3ccccc3c4ccccc24)cc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido (3R)-3-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)-4-(4-metilfenil)butanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 415.481 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 415.178 |