Learn More
Ácido Fmoc-(R)-3-amino-3-(4-hidroxifenil)propiónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fmoc-(R)-3-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionic Acid |
| CAS | 511272-36-9 |
| Fórmula molecular | C24 H21 N O5 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (βR)-β-[[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]-4-hydroxy-benzenepropanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H21NO5/c26-16-11-9-15(10-12-16)22(13-23(27)28)25-24(29)30-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-12,21-22,26H,13-14H2,(H,25,29)(H,27,28)/t22-/m1/s1 |
| SMILES | OC(=O)C[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13)c4ccc(O)cc4 |
| Nombre IUPAC | Ácido (3R)-3-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)-3-(4-hidroxifenil)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 403.427 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 403.142 |