Learn More
MedChemExpress Fmoc-Phe-Lys(Boc)-PAB-PNP
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 98.67% |
| CAS | 1646299-50-4 |
| Contenido y almacenamiento | -20°C, stored under nitrogen∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen) |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Peso molecular | 885.96 g/mol |
| Tipo de producto | Linker |
| Cantidad | 50 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : 6 mg/mL (6.77 mM∣Need ultrasonic) |