Learn More
Applied Biosystems™ Fmoc-PAL-PEG-PS™
Código de producto. 15930673 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15930673 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15930673 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor GEN913383
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Se trata de una resina de soporte de poliestireno PEG para su uso en la síntesis de péptidos.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sintetizador de péptidos 433A
Línea de productos PEG-PS
Contenido y almacenamiento Almacenar en refrigerador (de 2 °C a 8 °C).
Tipo de producto Resina
Cantidad 5 g
Formato Resina
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Matriz Polietilenglicol - poliestireno