Learn More
FMOC-O-terc-butilo-L-treonina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10696271 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10696271 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10696271 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 265330010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material FMOC-O-tert-Butyl-L-threonine
CAS 71989-35-0
Punto de fusión 131.0°C to 134.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C23H27NO5
Fórmula lineal FMOC-NHCH(COOH)CH(CH3)OC(CH3)3
Número MDL MFCD00077075
Cantidad 1 g
Condición de rotación específica + 16.00 (24.00°C c=1,EtOAc)
Rotación específica + 16.00
Sinónimo fmoc-thr tbu-oh, fmoc-o-tert-butyl-l-threonine, fmoc-thr t-bu-oh, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-o-tert-butyl-l-threonine, fmoc-thr but, 2s,3r-3-tert-butoxy-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino butanoic acid, n-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-o-tert-butyl-l-threonine, fmoc-thr but-oh, fmoc-o-tert.butyl-l-threonine, fmoc-thr otbu-oh
Clave InChI LZOLWEQBVPVDPR-VLIAUNLRSA-N
SMILES C[C@@H](OC(C)(C)C)[C@H](NC(=O)OCC1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2)C(O)=O
Nombre IUPAC ácido (2S,3R)-2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)-3-[(2-metilpropan-2-il)oxi]butanoico
Peso molecular (g/mol) 397.47
PubChem CID 6364643
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.45
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino esponjoso fino
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación