Learn More
FMOC-O-tert-Butyl-L-serine, 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10154680 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10154680 1 g Glass Bottle 1 g
1 options
Código de producto. 10154680 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 265320010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material FMOC-O-tert-Butyl-L-serine
Nombre de nota 98%
CAS 71989-33-8
Punto de fusión 127°C to 131°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass Bottle
Fórmula molecular C22H24NO5
Número MDL MFCD00037127
Cantidad 1 g
Condición de rotación específica + 25.00 (24.00°C c=1,EtOAc)
Rotación específica +24° to +26° (24°C, 589nm) (c=1, EtOAc)
Sinónimo fmoc-ser tbu-oh, fmoc-o-tert-butyl-l-serine, fmoc-ser t-bu-oh, fmoc-ser but, fmoc-o-tert.butyl-l-serine, fmoc-ser tbu, fmoc-ser but-oh, pubchem10035, fmoc-l-ser otbu oh, fmoc-l-ser tbu-oh
Clave InChI REITVGIIZHFVGU-IBGZPJMESA-M
SMILES CC(C)(C)OC[C@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C([O-])=O
Nombre IUPAC (2S)-3-(tert-butoxy)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)propanoate
Peso molecular (g/mol) 382.44
PubChem CID 2724633
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.45
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Amorphous Powder