Learn More
Fmoc-nh2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fmoc-nh2 |
| CAS | 84418-43-9 |
| Fórmula molecular | C15H13NO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H13NO2/c16-15(17)18-9-14-12-7-3-1-5-10(12)11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8,14H,9H2,(H2,16,17) |
| SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)N |
| Nombre IUPAC | Carbamato de (9H-fluoren-9-il)metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 239.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 239.0946 |