Learn More
Fmoc-N-Me-Val-OH, MedChemExpress
Código de producto. 16428936
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16428936 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16428936 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYI1112
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Fmoc-N-Me-Val-OH is a modified peptide.
Fmoc-N-Me-Val-OH is a modified peptide.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fmoc-N-Me-Val-OH
CAS 84000-11-3
Color White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H23NO4
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (141.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N(C)[C@H](C(O)=O)C(C)C)OCC1C2=C(C=CC=C2)C3=C1C=CC=C3
Peso molecular (g/mol) 353.41
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.41
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Polvo