Learn More
MedChemExpress Fmoc-N-Me-Phe-OH
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 97.0% |
| CAS | 77128-73-5 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Peso molecular | 401.46 g/mol |
| Tipo de producto | Reference compound |
| Cantidad | 100 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |