Learn More
Fmoc-n-me-lys(boc)-oh, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fmoc-n-me-lys(boc)-oh |
| CAS | 197632-76-1 |
| Fórmula molecular | C27 H34 N2 O6 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H34N2O6/c1-27(2,3)35-25(32)28-16-10-9-15-23(24(30)31)29(4)26(33)34-17-22-20-13-7-5-11-18(20)19-12-6-8-14-21(19)22/h5-8,11-14,22-23H,9-10,15-17H2,1-4H3,(H,28,32)(H,30,31)/t23-/m0/s1 |
| SMILES | CN([C@@H](CCCCNC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-[9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonil(metil)amino]-6-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]hexanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 482.569 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 482.242 |