Learn More
Fmoc-N-Me-Leu-OH, MedChemExpress
Código de producto. 16479336
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16479336 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16479336 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW008558
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Fmoc-N-Me-Leu-OH, an N-Fmoc-N-methyl amino acid, is available for the peptide-coupling reaction.
Fmoc-N-Me-Leu-OH, an N-Fmoc-N-methyl amino acid, is available for the peptide-coupling reaction.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fmoc-N-Me-Leu-OH
CAS 103478-62-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H25NO4
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (272.15 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C[C@H](N(C(OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C31)=O)C)C(O)=O)C
Peso molecular (g/mol) 367.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.44
Porcentaje de pureza 96.71%
Grado Research
Forma física Powder