Learn More
Fmoc-N-Me-Ile-OH, MedChemExpress
Código de producto. 16469336
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16469336 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16469336 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW008555
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Fmoc-N-Me-Ile-OH is a used in peptide synthesis.
Fmoc-N-Me-Ile-OH is a used in peptide synthesis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fmoc-N-Me-Ile-OH
CAS 138775-22-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H25NO4
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (136.08 mM; Need ultrasonic)
SMILES [H][C@@]([C@@H](C)CC)(N(C)C(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=C1C=CC=C2)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 367.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.44
Porcentaje de pureza 98.15%
Grado Research
Forma física Powder